Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Pioneer™
Código de producto. 17951292 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
PX12001
PX12001/E
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 unidad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Calibración unitSize
17951292 PX12001 Interno 1 unidad
17901302 PX12001/E Externo 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17951292 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30868072
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asequible Pioneer™ Balanza de precisión para lograr resultados confiables.
  • El PX ofrece alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio económico.
  • Con una carcasa inferior de metal fundido, un plato secundario y un plato de pesaje de acero inoxidable, el PX está construido de manera duradera para un uso versátil y a largo plazo.
  • Pioneer cuenta con una pantalla de segunda línea para información o guía adicional, filtros ambientales seleccionables por el usuario y configuraciones de brillo, y USB Conectividad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmáx 320000; Clase II, nmáx 52000), Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emisiones Clase B, inmunidad requisitos industriales) Cumple con GLP/GMP
Tipo de conexión RS232, USB
Capacidad 12 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminado de 2 líneas
Legibilidad 0.1 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje básico, conteo de piezas, pesaje porcentual, pesaje de animales, determinación de densidad, formulación
Incluye Cubierta en uso
Linealidad 0.2 g
Material Acero inoxidable
Peso mín. de la muestra 160.0 g
Modelo PX12001
Forma de la cubeta Rectangular
Repetibilidad 0.1 g
Tiempo de estabilización 1,0 s
Tipo Balanza de precisión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 321 x 209 x 101 mm
Longitud (imperial) 12,6 in
Longitud (métrico) 321.0 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 248.0 mm
Anchura (imperial) 8,2 in
Anchura (métrico) 209.0 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 193.0 mm
Altura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 101.0 mm
Peso (imperial) 7.7 lb.
Peso (métrico) 3.5 kg
Requisitos eléctricos Entrada de energía: 100/240 V, ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA, Salida de energía: 12 VCC, 0,5 A
Amperaje AC Entrada del adaptador: 0,3 A, AC Salida del adaptador: 0,84 A
Legal for Trade No
Calibración Interno