Learn More
Pioglitazona, TRC
Código de producto. 30004389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004389 1 g 1 g
30010237 100 mg 100 miligramos
30006468 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4699951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111025-46-8
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 356.44
Sinónimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-, (±)-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, (RS)-5-(4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl)thiazolidine-2,4-dione, 5-[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione, 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione, Glustin, Pioglitazone, U 72107, Zactos
Nombre IUPAC 5-[[4-[2-(5-etilpiridina-2-il)etoxi]fenil]metil]1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pioglitazone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1195
Porcentaje de pureza >95%