Learn More
Clorhidrato de Pioglitazona, TRC
Código de producto. 30041281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041281 100 mg 100 miligramos
18063430 1 g 1 g
18043430 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP471000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112529-15-4
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 392.9
Sinónimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-, monohydrochloride (9CI), 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-, monohydrochloride, (±)-, 5-[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione hydrochloride, AD 4833, Actos, Glutazone, Pioglitazone hydrochloride, Piomed, Poze, U 72107A
Nombre IUPAC 5-[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidin-2,4-diona; clorhidrato
SMILES Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pioglitazone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.0961
Porcentaje de pureza >95%