Learn More
Clorhidrato de pioglitazona, Mikromol™
Código de producto. 18003970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18003970 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18003970 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0616.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de pioglitazona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pioglitazone Hydrochloride
CAS 112529-15-4
Nombres de analitos o componentes Pioglitazone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pioglitazone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
SMILES Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
Nombre IUPAC 5-[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidin-2,4-diona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 392.9
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.0961 g/mol