Learn More
Pioglitazone hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16491736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491736 500 mg 500 miligramos
16426506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14601
MedChemExpress Pioglitazone hydrochloride is a potent and selective PPARγ agonist with EC50s of 0.93 and 0.99 μM for human and mouse PPARγ, respectively.
Pioglitazone hydrochloride is a potent and selective PPARγ agonist with EC50s of 0.93 and 0.99 μM for human and mouse PPARγ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pioglitazone hydrochloride
CAS 112529-15-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClN2O3S
Cantidad 500 mg
Sinónimo U 72107A AD 4833
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (254.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CCC1=CN=C(CCOC2=CC=C(CC3C(NC(S3)=O)=O)C=C2)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 392.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.9
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism