Learn More
Clorhidrato de pioglitazona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15486978 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15486978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60507.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 112529-15-4 | C19H21ClN2O3S | 392.898 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de pioglitazona presenta efectos antiinflamatorios y antiarterioscleróticos. Se utiliza para prevenir la inflamación coronaria inducida por el NOMBRE L y la arteriosclerosis y para suprimir el aumento de TNFα -mRNA producido por la aspirina-ind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pioglitazone hydrochloride
CAS 112529-15-4
Fórmula molecular C19H21ClN2O3S
Número MDL MFCD04975446
Cantidad 250 mg
Sinónimo pioglitazone hydrochloride, pioglitazone hcl, 5-4-2-5-ethylpyridin-2-yl ethoxy benzyl thiazolidine-2,4-dione hydrochloride, pioditazone hydrochloride, 5-4-2-5-ethyl-2-pyridinyl ethoxy phenyl methyl-2,4-thiazolidinedione hydrochloride, +--5-p-2-5-ethyl-2-pyridyl ethoxy benzyl-2,4-thiazolidinedione monohydrochloride, dsstox_cid_24203, dsstox_rid_80116, dsstox_gsid_44203
Información de solubilidad Soluble in water (<1mg/ml at 25°C),DMF,methanol,ethanol (4mg/ml at 25°C),and DMSO (79mg/ml at 25°C).
Clave InChI GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CN=C(C=C1)CCOC2=CC=C(C=C2)CC3C(=O)NC(=O)S3.Cl
Nombre IUPAC 5-[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidin-2,4-diona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 392.898
PubChem CID 60560
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.9
Porcentaje de pureza 98%