Learn More
(±)-Pioglitazona-d4 (fenil-d4), TRC
Código de producto. 30414497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414497 5 mg 5 miligramos
30414485 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4699965MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1134163-29-3
Fórmula molecular C19 2H4 H16 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 360.46
Sinónimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl-2,3,5,6-d4]methyl]- (ACI), 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl-2,3,5,6-d4]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI), (RS)-5-(4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl-2,3,5,6-d4)thiazolidine-2,4-dione, Pioglitazone-d4, Pioglitazone-D4 (phenyl-D4)
Nombre IUPAC 5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(5-etilpiridina-2-il)etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-dión
SMILES [2H]c1c([2H])c(OCCc2ccc(CC)cn2)c([2H])c([2H])c1CC3SC(=O)NC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Pioglitazone phenyl-d4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23)/i4D,5D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1446