Learn More
(±)-Pioglitazona-d4 (fenil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Pioglitazone phenyl-d4 |
| CAS | 1134163-29-3 |
| Fórmula molecular | C19 2H4 H16 N2 O3 S |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H20N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,12,17 H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23)/i4D,5 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OCCc2ccc(CC)cn2)c([2 H])c([2 H])c1CC3SC(=O)NC3=O |
| Nombre IUPAC | 5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 360.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1446 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |