Learn More
Pioglitazona-d4 (principal), TRC
Código de producto. 30426868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426868 1 mg 1 miligramo
30415429 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4710021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pioglitazone-d4
CAS 1134163-31-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19H16D4N2O3S
Cantidad 1 mg
Sinónimo 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl]ethoxy-d4]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, AD-4833-d4, Actos-d4, U-72107A-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23)/i9D2,10D2
SMILES CCC1=CC=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=CC=C(CC3C(NC(S3)=O)=O)C=C2)N=C1
Peso molecular (g/mol) 360.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1446
Porcentaje de pureza >95