Learn More
Pinoxaden, CRT
Código de producto. 30427935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30427935 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30427935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP46950510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinoxaden
CAS 243973-20-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 H32 N2 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo NewAxial, Pinoxaden
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N2O4/c1-7-16-13-15(3)14-17(8-2)18(16)19-20(26)24-9-11-28-12-10-25(24)21(19)29-22(27)23(4,5)6/h13-14H,7-12H2,1-6H3
SMILES CCc1cc(C)cc(CC)c1C2=C(OC(=O)C(C)(C)C)N3CCOCCN3C2=O
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoato de [8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-9-oxo-1,2,4,5-tetrahidropirazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-ilo]
Peso molecular (g/mol) 400.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.2362
Porcentaje de pureza >95