Learn More
Pinoxaden Despivoloyl (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pinoxaden metabolite 1 NOA 407854 |
| CAS | 314020-44-5 |
| Fórmula molecular | C18 H24 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7,9(8H)-dione, 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7,9-dione, Pinoxaden metabolite M2 NOA 407854 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2O3/c1-4-13-10-12(3)11-14(5-2)15(13)16-17(21)19-6-8-23-9-7-20(19)18(16)22/h10-11,16H,4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1cc(C)cc(CC)c1C2C(=O)N3CCOCCN3C2=O |
| Nombre IUPAC | 8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-1,2,4,5-tetrahidropirazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepina-7,9-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.3948 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1787 |