Learn More
Pinoxaden 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319605 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319605 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16215000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinoxaden
CAS 243973-20-8
Nombres de analitos o componentes Pinoxaden
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H32 N2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo NewAxial, 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Ester;
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N2O4/c1-7-16-13-15(3)14-17(8-2)18(16)19-20(26)24-9-11-28-12-10-25(24)21(19)29-22(27)23(4,5)6/h13-14H,7-12H2,1-6H3
SMILES CCc1cc(C)cc(CC)c1C2=C(OC(=O)C(C)(C)C)N3CCOCCN3C2=O
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoato de [8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-9-oxo-1,2,4,5-tetrahidropirazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-ilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 400.51
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.2362 g/mol