Learn More
Pinosilvina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pinosylvin |
| CAS | 22139-77-1 |
| Fórmula molecular | C14 H12 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediol','5-[(1E)-2-phenylethenyl]-, 1,3-Benzenediol','5-(2-phenylethenyl)-','(E)-, 3,5-Stilbenediol','(E)- (8CI), 3,5-Dihydroxy-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-Phenylethenyl]-1,3-benzenediol, Pinosylvin, Pinosylvine, trans-3,5-Dihydroxystilbene, (E)-3,5-Dihydroxystilbene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O2/c15-13-8-12(9-14(16)10-13)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15-16H/b7-6+ |
| SMILES | Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(E)-2-feniletenil]benceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 212.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0837 |