Learn More
Pinoresinol Diglucoside, MedChemExpress
Código de producto. 16481468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481468 5 mg 5 miligramos
16444867 50 mg 50 miligramos
16429058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0657
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Pinoresinol Diglucoside is one of the major lignans with various pharmacological activities which could be isolated from Duzhong and other plant species.
Pinoresinol Diglucoside is one of the major lignans with various pharmacological activities which could be isolated from Duzhong and other plant species.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinoresinol Diglucoside
CAS 63902-38-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H42O16
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (146.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C=C1[C@@H]2[C@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO
Peso molecular (g/mol) 682.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 682.67
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid