Learn More
(+)-Pinoresinol (>80% EE), TRC
Código de producto. 17927324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17927324 50 mg 50 miligramos
17908394 5 mg 5 miligramos
17908404 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17927324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP46889050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-36-5
Fórmula molecular C20 H22 O6
Peso molecular (g/mol) 358.38
Sinónimo 4,4'-((1S,3aR,4S,6aR)-Hexahydrofuro[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis(2-methoxyphenol), Pinoresinol, (+)-Pinoresinol, Phenol, 4,4'-[(1S,3aR,4S,6aR)-tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis[2-methoxy-, Phenol, 4,4'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis[2-methoxy-, [1S-(1α,3aα,4α,6aα)]-, Phenol, 4,4'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis[2-methoxy-, stereoisomer (8CI), Pinoresinol (6CI,7CI), 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, phenol deriv., (+)-Pinoresinol, 4,4'-[(1S,3aR,4S,6aR)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis[2-methoxyphenol], NSC 35444, d-Pinoresinol, 1H,3H-Furo[3,4-c]furan Phenol Derivative, Pinoresinol
Nombre IUPAC 4-[(3S,3aR,6S,6aR)-6-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrofuro[3,4-c]furano-3-il]-2-metoxifenol
SMILES COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc(O)c(OC)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Pinoresinol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O6/c1-23-17-7-11(3-5-15(17)21)19-13-9-26-20(14(13)10-25-19)12-4-6-16(22)18(8-12)24-2/h3-8,13-14,19-22H,9-10H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1416
Porcentaje de pureza >95%