Learn More
Ácido pinónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Pinonic acid |
| CAS | 473-72-3 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (1R,3R)-rel-3-acetyl-2,2-dimethyl-cyclobutaneacetic acid, (±)-cis-Pinonic acid, DL-cis-Pinonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O3/c1-6(11)8-4-7(5-9(12)13)10(8,2)3/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@H]1C[C@H](CC(=O)O)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(1R,3R)-3-acetil-2,2-dimetil-ciclobutil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 184.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1099 |