Learn More
Pinometostat, MedChemExpress
Código de producto. 16489217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489217 5 mg 5 miligramos
16486658 10 mg 10 miligramos
16422747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15593
MedChemExpress Pinometostat (EPZ-5676) is a potent DOT1L histone methyltransferase inhibitor with a Ki of 80 pM.
Pinometostat (EPZ-5676) is a potent DOT1L histone methyltransferase inhibitor with a Ki of 80 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinometostat
CAS 1380288-87-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H42N8O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo EPZ-5676
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (177.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (177.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN([C@@H]4C[C@H](CCC5=NC6=C(C=CC(C(C)(C)C)=C6)N5)C4)C(C)C)O3
Peso molecular (g/mol) 562.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.71
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death