Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pinometostat |
| CAS | 1380288-87-8 |
| Sinónimo | EPZ-5676 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C30 H42 N8 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 562,71 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |