Learn More
Pinocembrin, MedChemExpress
Descripción
Pinocembrin ((+)-Pinocoembrin) is a flavonoid found in propolis, acts as a competitive inhibitor of histidine decarboxylase, and is an effective anti-allergic agent, with antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory properties.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pinocembrin |
| CAS | 480-39-7 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H12O4 |
| Sinónimo | (+)-Pinocoembrin Dihydrochrysin Galangin flavanone |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (325.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C[C@@H](C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 256.25 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |