Learn More
Pinobanksin, TRC
Código de producto. 17904995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904995 25 mg 25 miligramos
17952565 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17904995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP46835025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-82-3
Fórmula molecular C15H12O5
Peso molecular (g/mol) 272.25
Sinónimo (2R,3R)-2,3-Dihydro-3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (2R-trans)-2,3-Dihydro-3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxyflavanone, (2R,3R)-Pinobanksin, 3,5,7-Trihydroxyflavanone, Dihydrogalangin
Nombre IUPAC (2R,3R)-3,5,7-trihidroxi-2-fenil-2,3-dihidrocromeno-4-uno
SMILES O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinobanksin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0685