Learn More
Ácido Pínico (mezcla Diastereomérica), TRC
Código de producto. 30135652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135652 500 mg 500 miligramos
30005342 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP468200500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28664-02-0
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Sinónimo 3-Carboxy-2,2-dimethyl-cyclobutaneacetic acid, NSC 2802
Nombre IUPAC ácido 3-(carboximetil)-2,2-dimetilciclobutano-1-carboxílico
SMILES O=C(O)C1CC(CC(O)=O)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinic Acid (Diastereomeric Mixture)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O4/c1-9(2)5(4-7(10)11)3-6(9)8(12)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0892
Porcentaje de pureza >95%