Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Agitador orbital Ping-Pong™ 560
Código de producto. 11844251
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
11844251 30 kg cada uno
1 options
Código de producto. 11844251 Proveedor Edmund Bühler GmbH™ N.º de proveedor 6127 000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para uso en laboratorios con pantalla LCD de tiempo y velocidad.
  • Tiene una velocidad de 15 a 300 rpm
  • Adecuado para cargas altas de hasta 30 kg
  • Con pantalla LCD de tiempo y velocidad
  • Reinicio automático tras un fallo de alimentación
  • Temporizador de 1 minuto a 30 horas, posición de funcionamiento continuo
  • Almacenamiento de memoria hasta 10 programas
Especificaciones
Órbita 30 mm
Capacidad portante (métrico) 30 kg
Intervalo de velocidad De 15 a 300 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C
Tipo de producto Agitador de plataforma
Frecuencia 50 Hz
Dimensiones de la plataforma (L x An) 560 x 400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 680 x 160 x 610 mm
Modelo Ping-Pong™ 560
Pantalla LCD
Intervalo del temporizador De 1 min a 30 h