Learn More
α-Pineno, 97 %, estabilizado con α-tocoferol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10701441 5 g Frasco de vidrio 5 g
10397530 250 g Frasco de vidrio 250 g
10584634 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10701441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164360050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-56-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-56-8
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001339
Clave InChI GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene
PubChem CID 6654
ChEBI CHEBI:36740
Nombre IUPAC 4,6,6-trimetilbicilco[3.1.1]hept-3-eno
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Pinene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -55.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 154.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7556
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Estabilizante 0.8% alpha-tocopherol
Viscosidad <7 mm2/s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Pinene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Pinene