Learn More
α-Pineno, 97 %, estabilizado con α-tocoferol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10584634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10584634 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10701441 5 g Frasco de vidrio 5 g
10397530 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10584634 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-56-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-56-8
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001339
Clave InChI GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene
PubChem CID 6654
ChEBI CHEBI:36740
Nombre IUPAC 4,6,6-trimetilbicilco[3.1.1]hept-3-eno
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Pinene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -55.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 154.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 7556
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Estabilizante 0.8% alpha-tocopherol
Viscosidad <7 mm2/s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido