Learn More
α-Pineno 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324034 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324034 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010041IP
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-alpha-Pinene
CAS 80-56-8
Nombres de analitos o componentes DL-alpha-Pinene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Pinene (8CI), (±)-2-Pinene, (±)-α-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, Acintene A, Leavo 95, NSC 7727, PC 500, PC 500 (terpene), Sylvapine A, alpha-Pinene, α-Pinene, alpha-Pinene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Nombre IUPAC 4,6,6-trimetilbicilco[3.1.1]hept-3-eno
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252 g/mol