Learn More
Pindolol, Mikromol™
Código de producto. 18062450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18062450 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18062450 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0082.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pindolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pindolol
CAS 13523-86-9
Nombres de analitos o componentes Pindolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pindolol, 2-Propanol, 1-(indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)- (8CI), 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (RS)-Pindolol, (+/-)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, (+/-)-LB 46, (+/-)-Pindolol, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(4-indolyloxy)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)indole, 4-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropoxy)indole, Apo-pindol, Betapindol, Blocklin L, Calvisken, Carvisken, DL-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, DL-LB 46, DL-Pindolol, Decreten, Durapindol, Glauco-Visken, LB 46, LB 46 (pharmaceutical), N-[2-Hydroxy-3-(1H-indol-4-yloxy)propyl]-N-isopropylamine, Pectobloc, Pinbetol, Prinodolol, Pynastin, Visken, dl-Pindolol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC 1-(1H-indol-4-iloxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 248.32
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525 g/mol