Learn More
Pindolol, Lógico
Código de producto. 30463610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463610 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463610 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0082.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pindolol
CAS 13523-86-9
Nombres de analitos o componentes Pindolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pindolol, 2-Propanol, 1-(indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)- (8CI), 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (RS)-Pindolol, (+/-)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, (+/-)-LB 46, (+/-)-Pindolol, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(4-indolyloxy)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)indole, 4-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropoxy)indole, Apo-pindol, Betapindol, Blocklin L, Calvisken, Carvisken, DL-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, DL-LB 46, DL-Pindolol, Decreten, Durapindol, Glauco-Visken, LB 46, LB 46 (pharmaceutical), N-[2-Hydroxy-3-(1H-indol-4-yloxy)propyl]-N-isopropylamine, Pectobloc, Pinbetol, Prinodolol, Pynastin, Visken, dl-Pindolol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC 1-(1H-indol-4-iloxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 248.32
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525 g/mol