Learn More
Pindolol EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30457619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457619 4 x 25 mg 100 miligramos
30052505 25 mg 25 miligramos
30052628 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457619 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0082.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pindolol EP Impureza D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol
CAS 61212-32-6
Nombres de analitos o componentes (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H13 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol, Pindolol Imp. D (EP), Pindolol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c13-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-12-10/h1-5,8,12-14H,6-7H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC 3-(1H-indol-4-iloxi)propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 207.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895 g/mol