Learn More
Pinaverio bromuro, TRC
Código de producto. 30009941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009941 100 mg 100 miligramos
30011038 500 mg 500 miligramos
30010864 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP465000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53251-94-8
Fórmula molecular C26 H41 Br N O4 . Br
Peso molecular (g/mol) 591.42
Sinónimo Morpholinium, 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-, bromide (1:1), Morpholinium, 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-, bromide (9CI), Dicetel, Eldicet, L-Pinaverium bromide, LAT 1717, Pinaverium bromide
Nombre IUPAC 4-[(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)metil]-4-[2-[2-(6,6-dimetil-4-biciclo[3.1.1]heptanil)etoxi]etil]morfolina 4-ium; bromuro
SMILES [Br-].COc1cc(Br)c(C[N+]2(CCOCCC3CCC4CC3C4(C)C)CCOCC2)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinaverium Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H41BrNO4.BrH/c1-26(2)21-6-5-19(22(26)16-21)7-11-31-12-8-28(9-13-32-14-10-28)18-20-15-24(29-3)25(30-4)17-23(20)27;/h15,17,19,21-22H,5-14,16,18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.1402
Porcentaje de pureza >95%