Learn More
Metilfosfonato de pinacolilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pinacolyl methylphosphonic acid |
| CAS | 616-52-4 |
| Fórmula molecular | C7 H17 O3 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methylphosphonic acid','mono-(1,2,2-trimethylpropyl) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(OP(=O)(C)O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3-dimetilbutan-2-iloxi(metil)fosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.1818 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0915 |