Learn More
Pinacolona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474023 100 g 100 g
11484023 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11474023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10289.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Pinacolone is a precursor to triazolylpinacolone, triadimefon, paclobutrazol, uniconazole and metribuzin. Furthermore, it acts as an intermediate for biologically active products such as antibacterial, antifungal, antiviral and antituberculous products. It is an important ketone in organic chemistry and participates in condensation, hydrogenation and reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pinacolona es un precursor de la triazolilpinacolona, el triadimefón, el paclobutrazol, el uniconazol y la metribuzina. Además, actúa como intermedio para productos biológicamente activos, como los productos antibacterianos, antifúngicos, antivirales y antituberculosos. Es una cetona importante en química orgánica y participa en las reacciones de condensación, hidrogenación y aminación reductiva.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, etanol, éter, acetona y tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-97-8
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00008846
Clave InChI PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
PubChem CID 6416
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinacolone
Punto de fusión °C to 53°C
Densidad 0.803 g/mL
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3)3CC(O)CH3
Índice de refracción 1.397
Cantidad 100 g
Número UN UN1224
Índice Merck 14,7440
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,acetone and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pinacolone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pinacolone