Learn More
Pinacolborane, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pinacolborane |
| CAS | 25015-63-8 |
| Fórmula molecular | C6H13BO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Pinacolatoborane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OBOC1(C)C |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 127.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1009 |