Learn More
Pinacolborano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328506 25 g 25 g
11318506 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17558.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25015-63-8 | C6H13BO2 | 127.98 g/mol
Pinacolborane is used as a precursor of boronic esters by hydroboration or coupling reactions. It acts as a monofunctional hydroborating agent. It is used in the synthesis of unsymmetrical biaryls through aromatic C-H borylation-cross-coupling sequence. It is involved in the preparation of 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-[1,3,2]dioxaborolane by reacting with 2-iodo-thiophene. Further, it is used to prepare vinylboronates by palladium-catalyzed coupling with alkenyl triflates and iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pinacolborano se utiliza como precursor de los ésteres borónicos por hidroboración o reacciones de acoplamiento. Actúa como un agente hidroborante monofuncional. Se utiliza en la síntesis de biarilos asimétricos a través de la secuencia de borilación de acoplamiento cruzado C-H aromática. Participa en la preparación de 4,4,5,5-tetrametil-2-tiofen-2-il-[1,3,2]dioxaborolano reaccionando con el 2-yodo-tiofeno. Además, se utiliza para preparar vinilboronatos mediante el acoplamiento catalizado por paladio con alquenilo triflatos y yoduros.
Solubilidad
Miscible con éter, diclorometano, tetrahidrofurano y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, agua, bases y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25015-63-8
Fórmula molecular C6H13BO2
Peso molecular (g/mol) 127.98
Número MDL MFCD00674030
Clave InChI UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pinacolborane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, pinb-te, pubchem12688, acmc-209ggf, pinacolborane 5g, ksc489k6t, ucfsyhmckwnkah-uhfffaoysa-n
PubChem CID 6364989
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2$l{2}-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OBOC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinacolborane
Densidad 0.882
Punto de ebullición 42°C to 43°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Índice de refracción 1.397
Cantidad 25 g
Número UN UN3399
Beilstein 7802871
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Miscible with ether,dichloromethane,tetrahydrofuran and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.98
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pinacolborane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pinacolborane