Learn More
Pinacol, CVR
Código de producto. 30424158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30424158 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30424158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP45730050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinacol
CAS 76-09-5
Fórmula molecular C6H14O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Pinacone, Tetramethylethylene Glycol, 1,1,2,2-Tetramethylethylene Glycol, 2,3-Dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol, 2,3-Dimethyl-2,3-dihydroxybutane, NSC 25943
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2,7)6(3,4)8/h7-8H,1-4H3
SMILES CC(C)(O)C(C)(C)O
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbutano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 118.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0994