Learn More
Pinacol, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pinacol |
| CAS | 76-09-5 |
| Fórmula molecular | C6H14O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Pinacone, Tetramethylethylene Glycol, 1,1,2,2-Tetramethylethylene Glycol, 2,3-Dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol, 2,3-Dimethyl-2,3-dihydroxybutane, NSC 25943 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2,7)6(3,4)8/h7-8H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(O)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetilbutano-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0994 |