Learn More
Pinacol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11974631 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10772022 100 g Frasco de vidrio 100 g
10137800 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11974631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418000010
Solicitar formato a granel o personalizado
Pinacol, 99 %, C6H14O2, número CAS-76-09-5, pinacona, pinacol, unii-527qe7i5co, tetrametiletiletilenglicol, 2,3-dimetil-2,3-butanediol, 2,3-dimetil-2,3-dihidroxibutano, 1,1,2,2-tetrametiletilenglicol, 2,3-butanediol, 2,3-dimetilo, 2,3-dihidroxi-2,3-dimetilbutano, 2,3-dimetil-butano-2,3-diol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-09-5
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00004462
Clave InChI IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
PubChem CID 6425
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbutano-2,3-diol
SMILES CC(C)(C(C)(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinacol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 40.0°C to 43.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 174.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2COHCOH(CH3)2
Cantidad 1 kg
Beilstein 01,487
Índice Merck 15,755
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pinacol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.