Learn More
Pinacol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401607 25 g 25 g
11411607 100 g 100 g
11421607 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25006.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-09-5 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Pinacol is used in the preparation of synthetic intermediates like pinacolborane, bis(pinacolato)diboron and pinacolchloroborane by reaction with boron trichloride. Further, it plays an important role as an intermediate for biologically active compounds like antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pinacol se utiliza en la preparación de productos intermedios sintéticos como el pinacolborano, bis(pinacolato)diboro y el pinacolcloroborano por reacción con el tricloruro de boro. Además, desempeña un papel importante como producto intermedio para compuestos biológicamente activos como antivirales, antibacterianos, antifúngicos y antituberculosos.
Solubilidad
Soluble en agua caliente, alcohol y éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-09-5
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.176
Número MDL MFCD00004462
Clave InChI IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
PubChem CID 6425
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbutano-2,3-diol
SMILES CC(C)(C(C)(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinacol
Punto de fusión 42°C to 45°C
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1340501
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7439
Información de solubilidad Soluble in hot water,alcohol,and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%