Learn More
Pinacidil monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16436028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436028 10 mg 10 miligramos
16473416 25 mg 25 miligramos
16428637 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16436028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14290A
MedChemExpress Pinacidil (P-1134) monohydrate, an antihypertensive drug, is a potassium channel activator.
Pinacidil (P-1134) monohydrate, an antihypertensive drug, is a potassium channel activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pinacidil monohydrate
CAS 85371-64-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H21N5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo P-1134 monohydrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (379.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (189.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES [H]O[H].CC(C)(C)C(N/C(NC#N)=N/C1=CC=NC=C1)C
Peso molecular (g/mol) 263.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.34
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder