Learn More
Tocris Bioscience™ Pimozide
Descripción
Dopamine D2-receptor antagonist and antipsychotic which binds with very high affinity to the cloned rat 5-HT7 receptor (Ki = 0.5 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pimozide |
| CAS | 2062-78-4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C28H29F2N3O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.55 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 461.56 |