Learn More
Pimozida, LoGiCal
Código de producto. 30464243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464243 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464243 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3195.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimozide
CAS 2062-78-4
Nombres de analitos o componentes Pimozide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C28 H29 F2 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone, 1-[1-[4,4-bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl]- (7CI,8CI), 1-(1-(4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl)-4-piperindinyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, 1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine, NSC 170984, Orap, Pimozide, Primozide, R 6238
Fórmula InChI InChI=1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34)
Tipo de solución Neat
SMILES Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34)c5ccc(F)cc5
Nombre IUPAC 3-[1-[4,4-bis(4-fluorofenil)butil]piperidin-4-il]-1H-bencimidazol-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 461.55
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.2279 g/mol