Learn More
Pimonidazol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pimonidazole |
| CAS | 70132-50-2 |
| Fórmula molecular | C11H18N4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | α-[(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1-piperidineethanol, NSC 380540 PD 126675, Ro 03-8799 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N4O3/c16-10(8-13-5-2-1-3-6-13)9-14-7-4-12-11(14)15(17)18/h4,7,10,16H,1-3,5-6,8-9H2 |
| SMILES | OC(CN1CCCCC1)Cn2ccnc2[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(2-nitroimidazol-1-il)-3-piperidin-1-ilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1379 |