Learn More
Tocris Bioscience™ Pimonidazole
Descripción
Pimonidazole is a hypoxia detection reagent. Labels hypoxic tumor cells in vivo. Also labels hypoxic mesenchymal stem cells in mouse bone marrow.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | α-[(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1-piperidineethanol |
| CAS | 70132-50-2 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C11H18N4O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 254.29 |