Learn More
Pimodivir, MedChemExpress
Código de producto. 16467837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467837 5 mg 5 miligramos
16445118 10 mg 10 miligramos
16443296 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12353A
MedChemExpress Pimodivir (VX-787) is an orally bioavailable inhibitor of influenza A virus polymerases through interaction with the viral PB2 subunit.
Pimodivir (VX-787) is an orally bioavailable inhibitor of influenza A virus polymerases through interaction with the viral PB2 subunit.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimodivir
Forma física Solid
CAS 1629869-44-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19F2N5O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo VX-787
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (250.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1C(CC2)CCC2[C@@H]1NC3=NC(C4=CNC5=NC=C(F)C=C54)=NC=C3F)O
Peso molecular (g/mol) 399.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.39
Porcentaje de pureza 98.17%