Learn More
Pimobendan, Thermo Scientific™
Código de producto. 17382481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17382481 250 mg 250 miligramos
17372481 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17382481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468572500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 74150-27-9
Fórmula molecular C19H18N4O2
Peso molecular (g/mol) 334.38
Número MDL 00761648
Clave InChI GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 6-[2-(4-metoxifenil)-1H-1,3-benzodiazol-6-il]-5-metil-2,3,4,5-tetrahidropiridazina-3-ona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)C1=NNC(=O)CC1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimobendan
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Concentration or Composition Notes Valoración con HClO4
Forma física Polvo
Concentración 97.5% to 102.5%
Número UN 2811
Color De blanco a amarillo claro
Índice Merck 7516
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.37