Learn More
Pimobendan, Mikromol™
Código de producto. 17901706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17901706 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17901706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1253.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pimobendán
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimobendan
CAS 74150-27-9
Nombres de analitos o componentes Pimobendan
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H18 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (5RS)-6-[2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl- (9CI), 4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, Acardi, Pimobendan, Racemic pimobendan, UD-CG 115, UD-CG 115BS, Vetmedin, dl-Pimobendan
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
SMILES COc1ccc(cc1)c2nc3cc(ccc3[nH]2)C4=NNC(=O)CC4C
Nombre IUPAC 3-[2-(4-metoxifenil)-1H-benzimidazol-5-il]-4-metil-4,5-dihidro-1H-piridazin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 334.37
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334,143 g/mol