Learn More
Pimobendan, MedChemExpress
Código de producto. 16460818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460818 5 mg 5 miligramos
16438418 10 mg 10 miligramos
16404307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0204
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimobendan
CAS 74150-27-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo UD-CG115
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C)C(C2=CC=C3N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)NC3=C2)=NN1
Peso molecular (g/mol) 334.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.37
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus