Learn More
Pimobendan, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pimobendan |
| CAS | 74150-27-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Pimobendan |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H18 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (5RS)-6-[2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl- (9CI), 4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, Acardi, Pimobendan, Racemic pimobendan, UD-CG 115, UD-CG 115BS, Vetmedin, dl-Pimobendan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COc1ccc(cc1)c2nc3cc(ccc3[nH]2)C4=NNC(=O)CC4C |
| Mostrar más |