Learn More
Sal de maleato de pimetixeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pimethixene Maleate Salt |
| CAS | 13187-06-9 |
| Fórmula molecular | C19H19NS . (C4H4O4) |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9-(N-Methyl-piperidyliden-4)thioxanthene Maleate, 9H-Thioxanthene Piperidine, 1-Methyl-4-thioxanthen-9-ylidene-piperidine Maleate, 1-Methyl-4-(9H-thioxanthen-9-ylidene)-piperidine (Z)-2-butenedioate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NS.C4H4O4/c1-20-12-10-14(11-13-20)19-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9H,10-13H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CN1CCC(=C2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 1-metil-4-tioxanten-9-ilidenopiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 293.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.1348 |