Learn More
Pimethixene maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16438668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16438668 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16438668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1101A
MedChemExpress Pimethixene maleate is antihistamine and antiserotonergic compound, acts as an antimigraine agent. Pimethixene maleate is a highly potent antagonist of 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, histamine H1, dopamine D2 and D4.4 as well as muscarinic M1 and M2 receptors, with pKis of 7.63, 10.22, 10.44, 8.42, 10.14, 8.19, 7.54, 8.61 and 9.38, respectively.
Pimethixene maleate is antihistamine and antiserotonergic compound, acts as an antimigraine agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pimethixene maleate
CAS 13187-06-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23NO4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pimetixene maleate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (244.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=C(SC4=C\2C=CC=C4)C=CC=C3.OC(/C=C\C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 409.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation