Learn More
Pimelic Diphenylamide 106, MedChemExpress
Descripción
Pimelic Diphenylamide 106 is a slow, tight-binding inhibitor of class I HDAC (HDAC 1, 2, and 3, with IC50 values of 150 nM , 760nM, and 370 nM, respectively), demonstrating no activity against class II HDACs.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pimelic Diphenylamide 106 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 937039-45-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H25N3O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | RGFA-8 TC-H 106 Histone Deacetylase Inhibitor VII |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (368.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |